product name
Met-Arg-Phe-Ala 酢酸塩, ≥90% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
形状
powder
テクニック
MALDI-MS: suitable
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H37N7O5S/c1-14(22(34)35)28-21(33)18(13-15-7-4-3-5-8-15)30-20(32)17(9-6-11-27-23(25)26)29-19(31)16(24)10-12-36-2/h3-5,7-8,14,16-18H,6,9-13,24H2,1-2H3,(H,28,33)(H,29,31)(H,30,32)(H,34,35)(H4,25,26,27)
InChI Key
UWTASUKCZNGRDU-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
アプリケーション
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M1170-1MG-PW:
M1170-VAR:
M1170-5MG-PW:
M1170PROC:
M1170-5MG:
M1170-BULK:
M1170-PH:
M1170-1MG:
試験成績書(COA)