Merck
M042130
Sigma-Aldrich
DMT-Biotin-C6 Phosphoramidite
configured for ABI
別名:
5′ Biotin Amidite, 5′-Biotin Phosphoramidite, 6-[(2-Cyanoethoxy)diisopropylaminophosphanoxy]-[1-N-(4,4′-dimethoxytrityl)biotinyl]aminohexane, DMT-Biotin-C6 Amidite, N-DMT-Biotinyl-2-Aminoethoxyethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H64N5O6PS
CAS番号:
分子量:
846.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
製品種目
Proligo Reagents
品質水準
アッセイ
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥97% (31P-NMR)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
configured for ABI
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(N2[C@H]3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@H]3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O6PS/c1-34(2)51(35(3)4)58(57-32-16-29-47)56-31-15-8-7-14-30-48-43(52)20-13-12-19-42-44-41(33-59-42)50(45(53)49-44)46(36-17-10-9-11-18-36,37-21-25-39(54-5)26-22-37)38-23-27-40(55-6)28-24-38/h9-11,17-18,21-28,34-35,41-42,44H,7-8,12-16,19-20,30-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,58?/m0/s1
InChI Key
RBXYKQBFPLXSJS-RYQQVEDISA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
M042130-0.1MMOL:4548173336749
M042180-0.1MMOL:
M042130-0.25G:4548173336756
M042180-0.25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)