アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1NC(=O)CN2CCN(CCCC(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)CC2
InChI
1S/C30H35F2N3O/c1-22-5-3-6-23(2)30(22)33-29(36)21-35-19-17-34(18-20-35)16-4-7-28(24-8-12-26(31)13-9-24)25-10-14-27(32)15-11-25/h3,5-6,8-15,28H,4,7,16-21H2,1-2H3,(H,33,36)
InChI Key
ZBIAKUMOEKILTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L9668-BULK:
L9668-VAR:
L9668-5MG:
L9668-25MG:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.