安全性情報
L8647
Sigma-Aldrich
レバン Erwinia herbicola由来
≥98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
bacterial (Erwinia herbicola)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
white
溶解性
water: 9.80-10.20 mg/mL, cloudy to hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@]3(O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)O)CO)CO)O)O)(OC[C@H]2O[C@]([C@H]([C@@H]2O)O)(O)CO)CO
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-7-10(23)14(27)17(5-21,33-7)31-3-9-12(25)15(28)18(6-22,34-9)30-2-8-11(24)13(26)16(29,4-20)32-8/h7-15,19-29H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15+,16-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
ZFTFOHBYVDOAMH-XNOIKFDKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レバンは、数種の微生物および植物により産生される多糖類です。β-(2→6)と結合するフルクトース単位からなる特異な生体高分子ですレバンはエキソ多糖類(細胞の外で合成)です。
アプリケーション
Erwinia herbicola由来のレバンは、以下の用途に使用されています:
  • テンサイ糖蜜培地中のBacillus licheniformisNS032により産生されるレバンの核磁気共鳴(NMR)分光分析の標準物質として
  • in vitroPrevotella copri分離株が単一の炭素源として多糖類を供給されたときの増殖能を検査するための多糖類基質として
  • レバナーゼ活性アッセイにおける基質として
生物化学的/生理学的作用
レバンには、化粧品、医薬品、またはナノテクノロジーのような、さまざまな産業用途があります。抗高血糖効果および抗腫瘍作用を示し、糖尿病誘発性酸化ストレスを防止し、心臓におけるカタラーゼ(CAT)およびスーパーオキシドジムスターゼ(SOD)を増加させる可能性があります。レバンは、免疫調節作用およびプレバイオティクス作用も認められています。
その他情報
β‐D‐フルクト-スのポリマ-です。
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L8647-10G:
L8647-250MG:
L8647-VAR:
L8647-1G:
L8647-100MG:
L8647-1G-PW:
L8647-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susanne L Jensen et al.
International journal of biological macromolecules, 85, 514-521 (2016-01-17)
A Levanase, LevB, from Bacillus subtilis 168, was expressed as a His6-tagged protein in Escherichia coli. The enzyme was purified and characterised for its activity and substrate specificity. LevB has a pH optimum of 6.0-6.5 and a maximum observed specific
Payal Joglekar et al.
mSphere, 3(3) (2018-05-26)
Genomic differences between gut-resident bacterial strains likely underlie significant interindividual variation in microbiome function. Traditional methods of determining community composition, such as 16S rRNA gene amplicon sequencing, fail to capture this functional diversity. Metagenomic approaches are a significant step forward
G D Gojgic-Cvijovic et al.
International journal of biological macromolecules, 121, 142-151 (2018-10-07)
The production of levan by Bacillus licheniformis NS032 in a medium based on sugar beet molasses was studied. High polysaccharide yields were produced by using diluted molasses (100-140 g/L of total sugars) with the addition of commercial sucrose up to 200 g/L
Faruk Küçükaşik et al.
Applied microbiology and biotechnology, 89(6), 1729-1740 (2010-12-17)
Levan is a homopolymer of fructose with many outstanding properties like high solubility in oil and water, strong adhesiveness, good biocompatibility, and film-forming ability. However, its industrial use has long been hampered by costly production processes which rely on mesophilic
Mária Matulová et al.
Carbohydrate research, 346(4), 501-507 (2011-02-05)
Bacillus sp. 3B6, bacterium isolated from cloud water, was incubated on sucrose for exopolysaccharide production. Dialysis of the obtained mixture (MWCO 500) afforded dialyzate (DIM) and retentate (RIM). Both were separated by size exclusion chromatography. RIM afforded eight fractions: levan