Merck
L6254
Sigma-Aldrich
リーシュマン染色
Powder
別名:
エオシン-ポリクロームメチレンブルー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
product name
リーシュマン染色, used as histology stain
形状
powder
dark green to very dark green
溶解性
methanol: 1 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リーシュマン染色はロマノフスキー染色で、ライト染色と似ています。リーシュマン染色は、血液学および熱帯医学で、白血球、マラリア原虫、およびトリパノソーマを識別および同定するために使用されます。また、エオシン-ポリクロームメチレンブルーとしても知られています。
アプリケーション
リーシュマン染色は、血球、マラリア寄生虫、トリパノソーマなどを識別するために血液塗抹標本の染色に使用されています。ギムザ染色の代わりに使用される可能性もあります。リーシュマン染色は、細胞内のマクロファージ核の同定に使用されています。′’また、血液学的研究にも使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6254-100G:
L6254-25G:
L6254-VAR:
L6254-5G:
L6254-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cloning and expression of feline colony stimulating factor receptor (CSF-1R) and analysis of the species specificity of stimulation by colony stimulating factor-1 (CSF-1) and interleukin-34 (IL-34).
Gow DJ
Cytokine, 61, 630-630 (2013)
Cytochemistry and morphology of granulocytes of the caecilian Siphonops annulatus (Amphibia, Gymnophiona).
Gutierre RC
Comparative clinical pathology, 17, 221-221 (2008)
D K Mendiratta et al.
Indian journal of medical microbiology, 24(1), 49-51 (2006-03-01)
Rapid diagnosis is a prerequisite for institution of effective treatment and reducing the mortality and morbidity of falciparum malaria. This study was taken up to compare the efficacy of various rapid methods viz, acridine orange, Plasmodium falciparum histidine rich protein
Note on a Simple and Rapid Method of Producing Romanowsky Staining in Malarial and other Blood Films.
W B Leishman
British medical journal, 2(2125), 757-758 (1901-09-21)
Pradeep A Subramani et al.
Malaria journal, 19(1), 214-214 (2020-06-24)
Vivax malaria is associated with significant morbidity and economic loss, and constitutes the bulk of malaria cases in large parts of Asia and South America as well as recent case reports in Africa. The widespread prevalence of vivax is a