Merck
L2625
Sigma-Aldrich
L-乳酸デヒドロゲナーゼ ウシ心臓由来
Type III, ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein
別名:
乳酸, (S)-乳酸: NAD+ オキシドレダクターゼ, L-LDH, LD, LDH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
タイプ
Type III
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥500 units/mg protein
UniProtアクセッション番号
その他の活性
pyruvate kinase ≤0.03%
保管温度
2-8°C
詳細
研究領域:細胞シグナル伝達
乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)は、酸化還元酵素ファミリーに属する細胞質酵素です。@’@体組織では普遍的に発現していますが、筋肉、肝臓、腎臓では高濃度で発現しています。LDHは四量体として存在し、2つのサブユニット(HとM)で構成されています。真核生物のLDHは、その触媒機能に応じて活性部位ループが開閉します。脊椎動物における乳酸の主要な鏡像異性体であるL-乳酸は、LDHC遺伝子にコードされるLDH酵素のL-異性体によって産生されます。
アプリケーション
ウシ心臓由来のL-乳酸デヒドロゲナーゼは、細胞毒性アッセイで標準物質として使用されています。また、グルタミン酸-ピルビン酸トランスアミナーゼ(GPT)アッセイにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
また、他のL-2-hydroxymonocarboxylic acidの酸化を触媒します。
乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)は、嫌気的代謝経路において重要な役割を果たす極めて重要な酵素です。細胞内で乳酸をピルビン酸に、NAD⁺をNADHに、またその逆に変換する反応を促進します。この酵素反応は、特に低酸素濃度の環境または低酸素状態において、細胞エネルギー生産に重要な役割を果たします。LDH活性は、腫瘍の解糖とWarburg効果においても重要です。細胞が損傷を受けたり死に至ったりすると、LDHは血流中に放出されます。したがって、LDHは細胞傷害および細胞死の潜在的マーカーとして用いることができます。高いLDH活性は、肝疾患、貧血、心臓発作、骨折、筋外傷、ある種のがんなど、さまざまな医学的疾患と関連しています。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、1.0 μmolのピルビン酸をL-乳酸へと還元する酵素量です。
物理的形状
pH 6.0の2.1 M (NH}4)2SO4溶液への結晶性懸濁液
アナリシスノート
タンパク量はビウレット法で測定
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L2625-2.5KU:
L2625-25KU:
L2625-12.5KU:
L2625-50KU:
L2625-VAR:
L2625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johannes Yayo et al.
Applied and environmental microbiology, 89(1), e0175322-e0175322 (2023-01-11)
Clostridium thermocellum is a cellulolytic thermophile that is considered for the consolidated bioprocessing of lignocellulose to ethanol. Improvements in ethanol yield are required for industrial implementation, but the incompletely understood causes of amino acid secretion impede progress. In this study
Kyoung-Han Kim et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 324(1), 160-169 (2007-10-12)
Doxorubicin (DOX) is an effective antineoplastic agent whose use has been limited by its cardiotoxic side effects. Recent studies have established that erythropoietin (EPO), a cytokine essential for red blood cell production, protects against ischemic injury in the heart and
Interferon beta-1b inhibits gelatinase secretion and in vitro migration of human T cells: a possible mechanism for treatment efficacy in multiple sclerosis
Leppert D, et al.
Annals of Neurology, 40(6), 846-852 (1996)
Thermal activation of `allosteric-like?large-scale motions in a eukaryotic Lactate Dehydrogenase
Katava M, et al.
Scientific reports, 7(7), 41092-41092 (2017)
Adaptation of rats to diets containing different levels of protein: effects on food intake, plasma and brain amino acid concentrations and brain neurotransmitter metabolism
Peters JC and Harper AE
The Journal of Nutrition, 115(3), 382-398 (1985)
資料
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
プロトコル
Enzymatic Assay of L-Lactic Dehydrogenase (EC 1.1.1.27)