Merck
L2545
Sigma-Aldrich
LY225910
≥98% (HPLC)
別名:
2-[2-(5-ブロモ-1H-インドール-3-イル)エチル]-3-[3-(1-メチルエトキシ)フェニル]-4-(3H)-キナゾリノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H24BrN3O2
CAS番号:
分子量:
502.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
off-white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Eli Lilly
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)Oc1cccc(c1)N2C(CCc3c[nH]c4ccc(Br)cc34)=Nc5ccccc5C2=O
InChI
1S/C27H24BrN3O2/c1-17(2)33-21-7-5-6-20(15-21)31-26(30-25-9-4-3-8-22(25)27(31)32)13-10-18-16-29-24-12-11-19(28)14-23(18)24/h3-9,11-12,14-17,29H,10,13H2,1-2H3
InChI Key
KUECXUACQOYKNB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
コレシストキニンは消化管や中枢神経系に発現しています。コレシストキニン受容体2型(CCK2)は、脳および脊髄に高度に発現するGPCRです。CCK2は、GABA神経伝達の調節を通じて気分、不安、痛みなど脳の多くのプロセスに関与しています。
LY225910は強力かつ選択的なCCK2アンタゴニストです。LY225910は、ペプチドアゴニストCCK-8SによるCCK2の活性化作用をブロックします。皮質培養物からのGABA流出、カリウムコンダクタンスを介した脊髄ニューロンの脱分極、側座核切片の興奮性シナプス後電位(EPSP)の調節、モルヒネ鎮痛効果の増強など複数の系でLY225910の測定が行われています。
特徴および利点
This compound is featured on the Cholecystokinin and Gastrin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
638.6 - 762.1 °F
引火点(℃)
337 - 405.6 °C
適用法令
Jan Code
L2545-25MG:
L2545-5MG:
L2545-BULK:
L2545-VAR:
試験成績書(COA)