Merck
L119
Sigma-Aldrich
L-703,606 シュウ酸塩 水和物
solid
別名:
cis-2-(ジフェニルメチル)-N-[(2-ヨードフェニル)メチル]-1-アザビシクロ[2.2.2]オクタン-3-アミン シュウ酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29IN2 · C2H2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
598.47 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
品質水準
保管条件
desiccated
white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 11 mg/mL
H2O: slightly soluble <2 mg/mL
SMILES記法
O.OC(=O)C(O)=O.Ic1ccccc1CN[C@@H]2C3CCN(CC3)[C@@H]2C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H29IN2.C2H2O4.H2O/c28-24-14-8-7-13-23(24)19-29-26-22-15-17-30(18-16-22)27(26)25(20-9-3-1-4-10-20)21-11-5-2-6-12-21;3-1(4)2(5)6;/h1-14,22,25-27,29H,15-19H2;(H,3,4)(H,5,6);1H2/t26-,27-;;/m1../s1
InChI Key
NJAUFRHNYIJKDW-AJUXDCMMSA-N
遺伝子情報
human ... TACR1(6869)
生物化学的/生理学的作用
NK-1タキキニンレセプタ-の強力かつ選択的な非ペプチド性アンタゴニストです。
注意
吸湿性です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L119-5MG:4548173200675
L119-VAR:
L119-BULK:
L119-25MG:4548173200668
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M A Cascieri et al.
Molecular pharmacology, 42(3), 458-463 (1992-09-01)
We have synthesized a potent, selective, radioiodinated antagonist of the human neurokinin-1 (NK1) receptor and have characterized its binding to the cloned receptor expressed in Chinese hamster ovary cells. (cis)-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-iodophenyl)-methyl]-1- azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine (L-703606) inhibits binding of 125I-Tyr8-substance P to the human
T M Fong et al.
The Journal of biological chemistry, 267(36), 25664-25667 (1992-12-25)
To identify the molecular determinants of ligand-receptor interactions, the extracellular domain of the human neurokinin-1 receptor was systematically substituted with the corresponding sequences from the other two neurokinin receptor subtypes. Three residues within the first extracellular segment and 2 residues