アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
DMSO: 20 mg/mL
soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN1C(=O)N(CCC)c2[nH]c(nc2C1=O)[C@]34C[C@H]5C[C@H](C[C@@H]3C5)C4
InChI
1S/C20H28N4O2/c1-3-5-23-16-15(17(25)24(6-4-2)19(23)26)21-18(22-16)20-10-12-7-13(11-20)9-14(20)8-12/h12-14H,3-11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-,13+,14-,20-
InChI Key
PJBFVWGQFLYWCB-OYEQCZOJSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
K3769-VAR:
K3769-BULK:
K3769-5MG:
K3769-25MG:
K3769-IP:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to adenosine receptors for your research needs.