J3705
JB1 トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC)
別名:
H-Cys-Tyr-Ala-Ala-Pro-Leu-Lys-Pro-Ala-Lys-Ser-Cys-OH trifluoroacetate salt, JB-1 trifluoroacetate salt, L-Cysteinyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-leucyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-lysyl-L-seryl-L-Cysteine, cyclic (1-12)-disulfide trifluoroacetate salt
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
film
保管条件
desiccated
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCCN)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C55H88N14O15S2/c1-29(2)24-38-49(77)63-37(13-7-9-21-57)54(82)69-23-11-14-42(69)51(79)60-31(4)45(73)62-36(12-6-8-20-56)47(75)66-40(26-70)50(78)67-41(55(83)84)28-86-85-27-35(58)46(74)64-39(25-33-16-18-34(71)19-17-33)48(76)59-30(3)44(72)61-32(5)53(81)68-22-10-15-43(68)52(80)65-38/h16-19,29-32,35-43,70-71H,6-15,20-28,56-58H2,1-5H3,(H,59,76)(H,60,79)(H,61,72)(H,62,73)(H,63,77)(H,64,74)(H,65,80)(H,66,75)(H,67,78)(H,83,84)/t30-,31-,32-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
InChI Key
MPUVBZQBFGGAAS-XHGDPFBQSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
J3705-BULK:
J3705-VAR:
J3705-1MG:
試験成績書(COA)
資料
We offers many products related to InsR for your research needs.