Merck
I7375
Sigma-Aldrich
Iodonitrotetrazolium violet-formazan
crystalline
別名:
1-(4-Iodophenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iodonitrotetrazolium formazan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H14IN5O2
CAS番号:
分子量:
471.25
Beilstein:
1829738
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
フォーム
crystalline
品質水準
brown
溶解性
DMF: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
InChI Key
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I7375-5G:4548173996578
I7375-BULK:
I7375-1G:4548173996561
I7375-100MG:
I7375-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akashdeep Singh Oberoi et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 135, 337-346 (2016-10-23)
In the present study, an attempt was made to understand the variation in the toxicity during the biodegradation of aromatic hydrocarbons in single and multi-substrate system. The bacterial bioassay based on the inhibition of dehydrogenase enzyme activity of two different
Marybeth A Pysz et al.
Experimental cell research, 315(8), 1415-1428 (2009-02-24)
Alterations in PKC isozyme expression and aberrant induction of cyclin D1 are early events in intestinal tumorigenesis. Previous studies have identified cyclin D1 as a major target in the antiproliferative effects of PKCalpha in non-transformed intestinal cells; however, a link