安全性情報
I5654
Sigma-Aldrich
IgG3, κ ヒトミエローマ血漿由来
purified immunoglobulin, >90% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
別名:
ヒトIgG3-κ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
human
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
アッセイ
>90% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も多くみられる血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。母体のIgGは、新生児の感染に対する免疫防御に不可欠であり、胎盤を介して胎児に運ばれます。IgG3は、柔軟性を高めるユニークな拡張ヒンジ領域を持っています。
ヒト骨髄腫IgG3、κは、ヒト血漿から分画クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、およびアフィニティークロマトグラフィー法により精製されます。
アプリケーション
ヒト骨髄腫形質細胞由来のIgG3-κは、市販の治療用IgG1抗体およびヒト骨髄腫IgG1、IgG2、IgG3、IgG4抗体のトリスルフィド値を測定するために使用されています。
精製されたIgG3、κは、免疫グロブリンキャリブレーター、参照抗原、ブロッキング剤またはコーティングタンパク質として、ELISA、ドットブロットイムノバインディング、ウェスタンイムノブロッティング、免疫拡散、免疫電気泳動、血球凝集および細胞結合アッセイを含む多様な免疫アッセイに使用可能です。ヒト骨髄腫IgG3は、CHO細胞においてフローサイトメトリーに使用されます。
物理的形状
20mM Trisバッファ-生理食塩水溶液 (pH 8.0)。
アナリシスノート
免疫電気泳動、間接ELISA、SDS-PAGEにより純度測定・確認済み。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I5654-1MG-PW:
I5654PROC:
I5654-1MG:
I5654-VAR:
I5654-PH:
I5654-BULK-N:
I5654-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterization of trisulfide modification in antibodies
Gu S, et al.
Analytical Biochemistry, 400(1), 89-98 (2010)
Rangaiah Shashidharamurthy et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(12), 8216-8224 (2009-12-17)
CD32A, the major phagocytic FcgammaR in humans, exhibits a polymorphism in the ligand binding domain. Individuals homozygous for the R allelic form of CD32A (CD32A(R) allele) are more susceptible to bacterial infections and autoimmune diseases as compared with H allelic
David R Martinez et al.
Cell, 178(1), 190-201 (2019-06-18)
The placental transfer of maternal IgG is critical for infant protection against infectious pathogens. However, factors that modulate the placental transfer of IgG remain largely undefined. HIV-infected women have impaired placental IgG transfer, presenting a unique "disruption model" to define
Masayuki Hirano et al.
Nature immunology, 8(7), 762-771 (2007-06-15)
Because functional analysis of Fc receptors (FcRs) relies heavily on mouse models, the identification of another Fcgamma receptor is particularly noteworthy. We demonstrate that FcgammaRIV, identified here as the mouse ortholog of primate FcgammaRIII, required association of the FcR gamma-chain
S Hashira et al.
Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 42(4), 337-342 (2000-09-15)
Maternal immunoglobulin G (IgG), transferred across the placenta to the fetus during intrauterine life, is an important component of the neonatal immunological defence mechanisms against infection. There is controversy with respect to differences in placental transfer of the different IgG