Merck
I3036
Sigma-Aldrich
ポリイノシン酸-ポリシチジル酸 カリウム塩
γ-irradiated
別名:
Poly (I:C), ポリ(I) • ポリ(C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
組成
, 8-12% UV
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ポリ(I:C)のNIT-1細胞へのトランスフェクションは、細胞内のdsRNAにより誘発されるβ細胞アポトーシスモデルとして用いられています。トランスフェクション後18時間で、NF-κB、p50/p65の核移行、カスパーゼ3および8の切断、カスパーゼ12、Fas、IL-15、TNF受容体関連リガンド(TRAIL)の転写誘導の増加により、細胞の45%がアポトーシスを起こしました。ポリ(I:C)は、安定した成熟樹状細胞(DC)の最も適切な生成因子の1つであることが示唆されています。注入後、この成熟DCは、CD40連結後の生理活性物質IL-12の分泌能により、in vivoにおいて効果的な免疫応答を引き起こすと考えられます。ポリ(I:C)は、ペプチドベースのワクチンに対する特定の抗腫瘍免疫応答強化のため、強力なアジュバントとして用いられました。
包装
容量は、ポリヌクレオチド含量に基づいています。
その他情報
二本鎖ホモポリマ-
物理的形状
10% Poly (I:C) with sodium chloride and sodium phosphate buffer salts
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I3036-20MG-PW:
I3036-20MG-PW-PW:
I3036-VAR:
I3036-2MG-PW:
I3036-20MG:
I3036-2MG:
I3036-BULK:
I3036-2MG-PW-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lingjun Meng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(35), 11007-11012 (2015-08-19)
Systematic inflammation contributes to the development of many diseases, including cardiovascular disease, which is the leading cause of mortality worldwide. How such inflammation is initiated and maintained throughout the course of disease remains unclear. In the current study, we report