Merck
HT90T
Sigma-Aldrich
組織用グラム染色
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
テクニック
microbe id | staining: suitable
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
アプリケーション
Tissues are stained for Gram-positive organisms with crystal violet, mordanted in iodine, decolorized, stained for Gram-negative organisms with safranin O and then counterstained with tartrazine. For delineating Gram-positive and Gram-negative organisms in paraffin embedded tissues.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Crystal Violet Solution (HT90-1) 8 fl oz
  • Gram's Iodine Solution (HT90-2) 8 fl oz
  • Safranin O Solution (HT90-4) 8 fl oz
  • Tartrazine Solution (HT30-2-8) 250 mL
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haley Buff Lindner et al.
PloS one, 6(4), e18996-e18996 (2011-05-12)
Treatment of cutaneous wounds with poly-N-acetyl-glucosamine nanofibers (sNAG) results in increased kinetics of wound closure in diabetic animal models, which is due in part to increased expression of several cytokines, growth factors, and innate immune activation. Defensins are also important
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途についてご紹介します。