安全性情報
HT90A
Sigma-Aldrich
薄膜用グラム染色液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
Films are stained for Gram-positive organisms with crystal violet, mordanted in iodine, decolorized and then stained for Gram-negative organisms with safranin O. For delineating Gram-positive and Gram-negative organisms in films.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Crystal Violet Solution (HT90-1) 8 fl oz
  • Decolorizer Solution (HT90-3) 8 fl oz
  • Gram′s Iodine Solution (HT90-2) 8 fl oz
  • Safranin O Solution (HT90-4) 8 fl oz
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Avital Tidhar et al.
PloS one, 4(9), e7023-e7023 (2009-09-18)
Yersinia pestis is the causative agent of plague. Previously we have isolated an attenuated Y. pestis transposon insertion mutant in which the pcm gene was disrupted. In the present study, we investigated the expression and the role of pcm locus
Avital Tidhar et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(6), e0007449-e0007449 (2019-06-07)
We have previously shown that the cell morphogenesis NlpD lipoprotein is essential for virulence of the plague bacteria, Yersinia pestis. To elucidate the role of NlpD in Y. pestis pathogenicity, we conducted a whole-genome comparative transcriptome analysis of the wild-type
関連コンテンツ
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
臨床診断における細菌学の科学・実践の概要顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の用途についてご紹介します。