Merck
HT110280
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Aqueous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
形状
solution
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.5 % (w/v) in water
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
一般的な細胞質対比染色用。 ヘマトキシリン-エオシン染色に用いられます。
その他情報
認証済みエオシンY、0.5%(w/v)水溶液。酸性化されていません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HT110280-2.5L:
HT110280-BULK:
HT110280-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
You-Soub Lee et al.
Molecules and cells, 43(10), 889-897 (2020-10-30)
K-RAS is frequently mutated in human lung adenocarcinomas (ADCs), and the p53 pathway plays a central role in cellular defense against oncogenic K-RAS mutation. However, in mouse lung cancer models, oncogenic K-RAS mutation alone can induce ADCs without p53 mutation