Key Documents
HS9904
Cardboard slide mailer
2-place, L × W × H 103 mm × 79 mm × 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41123302
NACRES:
NB.35
物質
cardboard
特徴
Holds 2 x slides 76x26 mm
包装
pack of 36
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS9904
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable