物質
blue
無菌性
sterile
特徴
Rigid
包装
pack of 1000 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS81121D
ループ容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
特徴および利点
- Use loop end to uniformly streak a gel surface
- Use needle end for removal of colonies
- Constructed of flexible polypropylene
- Sterile, 20 per zip bag with lot-to-lot traceability
- Disposable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)