物質
orange polypropylene
特徴
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
包装
pk of 5
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS120204
ウェル直径
12.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
- easy-open hinged lid with snap clasp
- autoclavable
- designed for quick visual identification
- uniform wells with location indentification
- tube capacity is indicated on the outside of the box
- translucent vibrant colors with frosted labeling area
- debossed with a distinctive wave design
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)