Merck
MTCR1020
MTC Bio Storage Box With Hinged Lid
to hold, 100 x 1.5 mL tubes, assorted colors
別名:
tube rack, tube storage box
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.12
物質
assorted colors
polypropylene
特徴
to hold 100 x 1.5 mL tubes
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
MTC Bio R1020
詳細
Storage Box, hinged lid, 100 x 1.5ml, Rainbow Pack of assorted colors, 5/pk
特徴および利点
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • 6 types - for 0.2mL to 50mL
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
法的情報
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
MTCR10204065270485830
MTCR1020-5EA4065271097056