HPA031634
Anti-MUC17 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-GYF2, Anti-KIAA0642, Anti-PARK11, Anti-PERQ2, Anti-PERQ3, Anti-TNRC15, Anti-mucin 17, cell surface associated
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
免疫原配列
NPTSTPTVPRTTTCFGDGCQNTASRCKNGGTWDGLKCQCPNLYYGELCEEVVSSIDIGPPETISAQMELTVTVTSVKFTEELKNHSSQEFQEFKQTFTEQMNIVYSGIPEYVGVNITKLRLGSVVVEHDVLLRTKYTPEYK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MUC17(140453)
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA031634-25UL:
HPA031634-100UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)