Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA030782
Sigma-Aldrich
抗-MKL1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-BSAC, 抗-KIAA1438, 抗-MAL, 抗-MRTF-A, 抗-巨核芽球性白血病(転座)1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
EQEKRAQQPAPAPAPLGTPVKQENSFSSCQLSQQPLGPAHPFNPSLAAPATNHIDPCAVAPGPPSVVVKQEALQPEPEPVPAPQLLLGPQGPSLIKGVAPPTLITDSTGTHLVLTVTNKNADSPG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MKL1(57591)
関連するカテゴリー
詳細
MKL1(巨核芽球性白血病[転座]1)の遺伝子は、ヒト染色体22q13.2にマッピングされています。このタンパク質は転写コアクチベーターのミオカルジン関連ファミリーに属し、細胞質および核内に存在します。ヒト組織で広く発現しています。
免疫原
巨核芽球性白血病(転座)1のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体®は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗MKL1抗体は、免疫蛍光法に使用されています。
この抗体の使用に成功したアプリケーション、および関連する査読済み論文を以下に示します。
免疫蛍光(1論文)
生物化学的/生理学的作用
MKL1(巨核芽球性白血病[転座]1)は転写コアクチベーターです。GアクチンはMKL1と相互作用して、その転写因子SRF(血清応答因子)との会合を阻害します。GアクチンからMKL1が放出されると、SRFとMKL1が相互作用します。この会合は細胞骨格タンパク質の発現を制御します。MKL1は、骨格、心臓、平滑筋の分化にも関与しています。また腫瘍細胞の浸潤や転移を促進します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige抗原コントロールは、対応するあらゆるPrestige抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
Prestige抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST73615
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA030782-25UL:
HPA030782-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julien Record et al.
Blood, 126(13), 1527-1535 (2015-08-01)
Megakaryoblastic leukemia 1 (MKL1), also known as MAL or myocardin-related transcription factor A (MRTF-A), is a coactivator of serum response factor, which regulates transcription of actin and actin cytoskeleton-related genes. MKL1 is known to be important for megakaryocyte differentiation and
Michaela-Rosemarie Hermann et al.
Journal of cell science, 129(7), 1391-1403 (2016-02-14)
Integrin-mediated activation of small GTPases induces the polymerisation of G-actin into various actin structures and the release of the transcriptional co-activator MRTF from G-actin. Here we report that pan-integrin-null fibroblasts seeded on fibronectin and expressing β1- and/or αV-class integrin contained
Analysis of genomic aberrations associated with the clinicopathological parameters of rectal cancer by array-based comparative genomic hybridization.
Liang JW, et al.
Oncology Reports, 29, 1827-1834 (2013)
Leqian Yu et al.
Stem cell reports, 11(1), 142-156 (2018-07-17)
We show that a human pluripotent stem cell (hPSC) population cultured on a low-adhesion substrate developed two hPSC subtypes with different colony morphologies: flat and domed. Notably, the dome-like cells showed higher active proliferation capacity and increased several pluripotent genes'
Stefania Petrini et al.
Aging, 9(5), 1453-1469 (2017-06-01)
Nuclear integrity and mechanical stability of the nuclear envelope (NE) are conferred by the nuclear lamina, a meshwork of intermediate filaments composed of A- and B-type lamins, supporting the inner nuclear membrane and playing a pivotal role in chromatin organization
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA030782-100UL4061833818688
HPA030782-25UL4061842981960