テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原配列
VSSFTSGSMLGRTDTALTNTYSALPPMPSFTMANNLPMQPPVPSQTSSYSCMLPTSPSVNGRSYDTYTPPHMQTHMNSQPMGTSGTTSTGLISPGVSVPVQVPGSEPDMSQYW
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAX6(5080)
免疫原
ペアードボックス6のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®のプロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。私たちは、Prestige抗体®のプロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
特徴および利点
Prestige抗体®は、高度に特徴付けられ、広く検証された抗体です。各標的について得られている特性データのすべてをページ上部の製品名のすぐ下にあるリンクからアクセスできるHuman Protein Atlasポータルを介してご利用になれることも、この抗体の利点です。Prestige抗体®の特有性と他のタンパク質との交差反応性の低さは、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。すべてのPrestige抗体についてPrestige抗原コントロールをご用意しております。リンケージセクションでご確認ください。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
Prestige抗体はすべて、次の方法で試験されます。
- 44の正常ヒト組織ならびに最も一般的な20タイプの癌組織から成るIHC組織アレイによる検査。
- 364のヒト組換えタンパク質フラグメントで構成されるタンパク質アレイによる検査。
関連事項
対応する抗原APREST84701
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA030775-25UL:
HPA030775-100UL:
Zhen-Ning Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(12), 3185-3190 (2016-03-06)
Probing a wide range of cellular phenotypes in neurodevelopmental disorders using patient-derived neural progenitor cells (NPCs) can be facilitated by 3D assays, as 2D systems cannot entirely recapitulate the arrangement of cells in the brain. Here, we developed a previously
H E Xu et al.
Genes & development, 13(10), 1263-1275 (1999-05-27)
Pax6, a transcription factor containing the bipartite paired DNA-binding domain, has critical roles in development of the eye, nose, pancreas, and central nervous system. The 2.5 A structure of the human Pax6 paired domain with its optimal 26-bp site reveals
Baoli Hu et al.
Cell, 167(5), 1281-1295 (2016-11-20)
Glioblastoma stem cells (GSCs) are implicated in tumor neovascularization, invasiveness, and therapeutic resistance. To illuminate mechanisms governing these hallmark features, we developed a de novo glioblastoma multiforme (GBM) model derived from immortalized human neural stem/progenitor cells (hNSCs) to enable precise
H K Tang et al.
Human molecular genetics, 6(3), 381-386 (1997-03-01)
Mutations in the human PAX6 gene produce various phenotypes, including aniridia, Peters' anomaly, autosomal dominant keratitis and familial foveal dysplasia. The various phenotypes may arise from different mutations in the same gene. To test this theory, we performed a functional
Maria A Hoelzl et al.
Developmental biology, 429(1), 132-146 (2017-07-10)
Suppressor of Fused (SUFU) is an essential negative regulator of the Hedgehog (HH) pathway and involved in GLI transcription factor regulation. Due to early embryonic lethality of Sufu-/- mice, investigations of SUFU's role later in development are limited to conditional
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA030775-100UL | 4061837128714 |
HPA030775-25UL | 4061842981946 |