HPA026871
Anti-STAB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-190 kDa hyaluronan receptor for endocytosis, Anti-FAS1 EGF-like and X-link domain-containing adhesion molecule 2, Anti-FEEL-2, Anti-Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 2, Anti-Hyaluronan receptor for endocytosis, Anti-Stabilin-2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
VVLEEKLLKNDLHNGMHRETMLGFSYFLSFFLHNDQLYVNEAPINYTNVATDKGVIHGLGKVLEIQKNRCDNNDTTIIRGRCRTCSSELTCPFGTKSLGNEKRRCIYTSYFMGRRTLFIGCQPKCVRTVITR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAB2(55576)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA026871-25UL:
HPA026871-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA026871-100UL | 4061837127472 |
HPA026871-25UL | 4061842852376 |