化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000-1:10000
免疫原配列
NHARLKAAHTYVSEELRALGIPFLSRGAGFFIWVDLRKYLPKGTFEEEMLLWRRFLDNKVLLSFGKAFECKEPG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACCS(84680)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA018873-25UL:
HPA018873-100UL:
試験成績書(COA)