HPA012082
Anti-USP36 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-Deubiquitinating enzyme 36, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 36, Anti-Ubiquitin thioesterase 36, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 36
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原配列
DSLVHSSNVKVVLNQQAYVLFYLRIPGSKKSPEGLISRTGSSSLPGRPSVIPDHSKKNIGNGIISSPLTGKRQDSGTMKKPHTTEEIGVPISRNGSTLGLKSQNGCIPPKLPSGSPSPKLSQTPTHMPTILDDPGKKVKKPAPP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... USP36(57602)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA012082-25UL:
HPA012082-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA012082-25UL | 4061842784899 |
HPA012082-100UL | 4061836302085 |