安全性情報
ABN253
Sigma-Aldrich
抗PTGDS抗体
from rabbit
別名:
Prostaglandin-H2 D-isomerase, Beta-trace protein, Cerebrin-28, Glutathione-independent PGD synthase, Lipocalin-type prostaglandin-D synthase, Prostaglandin-D2 synthase, PGD2 synthase, PGDS, PGDS2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTGDS(5730)
詳細
Prostaglandin-H2 D-isomerase(PTGDS)(別名:Lipocalin-type prostaglandin-D synthase)は、PGH2からPGD2への変換を触媒します。 PTGDSは、PGD2合成酵素としても、さまざまな親油性低分子の細胞外輸送体としても機能します。メンバーが主に結合タンパク質として機能するリポカリン型タンパク質ファミリーにおける唯一の酵素です。 retinoic acid、biliverdin、bilirubin、retinoic acid、thyroid hormoneなどのさまざまな親油性低分子化合物と結合することが確認されており、有害な疎水性分子のスカベンジャーとして機能している可能性もあります。細胞内では小胞体、ゴルジ体、細胞膜に局在化しており、分泌もされます。PTGDSは、鎮静、疼痛制御、ノンレム睡眠などの複数の中枢神経系機能に関与しています。血液脳関門、血液網膜関門、および血液房水関門の発達と維持に関与していることが示唆されており、中枢神経系の成熟化と維持においても役割を果たしている可能性があります。
特異性
その他の相同性:ネコ(92%配列相同性)イヌ(83%配列相同性)、マウス(75%配列相同性)、ラットに対する相同性は未検出。
免疫原
ヒトPTGDSに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗PTGDSを用いたPTGDS タンパク質の検出は、WBおよびIHCでの使用が検証されています。&
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ヒト脳橋/中脳およびヒト心筋細胞においてPTGDSを検出できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生シグナル伝達
品質
ヒト精巣組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、ヒト精巣組織ライセート10 µg中のPTGDSを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約30 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM NaCl、0.05% sodium azide含有の0.1 M Tris-Glycineバッファー(pH7.4)に溶解。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス精巣組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN253:
試験成績書(COA)