HPA010873
抗ALDH9A1 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗γ-アミノブチルアルデヒドデヒドロゲナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗4-トリメチルアミノブチルアルデヒドデヒドロゲナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗R-アミノブチルアルデヒドデヒドロゲナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体, 抗TMABADH抗体 ウサギ宿主抗体, 抗アルデヒドデヒドロゲナーゼ9A1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗アルデヒドデヒドロゲナーゼE3アイソザイム抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
rat, human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
DCDMNNAVKGALMANFLTQGQVCCNGTRVFVQKEILDKFTEEVVKQTQRIKIGDPLLEDTRMGPLINRPHLERVLGFVKVAKEQGAKVLCGGDIYVPEDPKLKDGYYMRPCVLTNCRDDMTCVKEEIFGPVMSILSFD
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDH9A1(223)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
免疫原
アプリケーション
Immunohistochemistry (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA010873-25UL:
HPA010873-100UL:
試験成績書(COA)