HPA005728
Anti-HIVEP3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-FLJ16752, Anti-KBP-1, Anti-KBP1, Anti-KIAA1555, Anti-KRC, Anti-SHN3, Anti-Schnurri-3, Anti-ZAS3, Anti-ZNF40C, Anti-human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原配列
SYSFDDHITDSEALSRSSHVFTSHPRMLKRQPAIELPLGGEYSSEEPGPSSKDTASKPSDEVEPKESELTKKTKKGLKTKGVIYECNICGARYKKRDNYEAHKKYYCSELQIAKPISAGTHTSPEAEKSQIEHEPWSQMMHYKLGTTL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HIVEP3(59269)
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA005728-100UL:
HPA005728-25UL:
試験成績書(COA)