安全性情報
05-690
Sigma-Aldrich
抗HP1γ抗体、クローン42s2
clone 42s2, Upstate®, from mouse
別名:
HP1 gamma, HP1 gamma homolog, Heterochromatin protein 1 homolog gamma, Modifier 2 protein, chromobox homolog 3, chromobox homolog 3 (Drosophila HP1 gamma), chromobox homolog 3 (HP1 gamma homolog, Drosophila), heterochromatin protein HP1 gamma, heterochro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
42s2, monoclonal
交差性
human, mouse
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CBX3(11335)
詳細
クロマチン集合因子-1(CAF-1)は、p150、p60およびp48として知られる3つのポリペプチドサブユニットから成るマルチサブユニットタンパク質複合体です。CAF-1はヌクレオソーム集合因子であり、DNA複製の際に、新たに合成されてアセチル化したヒストンH3/H4を新生クロマチンに堆積させます。CAF-1のp150サブユニットも、ヘテロクロマチンの維持をサポートします。そのためには、新しいヒストンとヘテロクロマチンタンパク質の両方が合成され、DNA複製中にこれらが規則正しく集合している必要があります。
ヘテロクロマチンは、密なコイル状のクロマチンとして特徴付けられ、一般にS期の後期に複製され、低い遺伝子密度を有し、またDNA修飾試薬への接近が比較的困難な反復DNAの大きいブロックを含みます。p150は、S期の後期にヘテロクロマチン関連タンパク質1(HP1α、HP1βおよびHP1γ)と直接結合します。細胞が有糸分裂する段階になると、CAF-1 p150および一部のHP1はヘテロクロマチンから徐々に解離すると同時に、ヒストンH3がリン酸化します。有糸分裂の終了時にヒストンH3が脱リン酸化すると、HP1タンパク質はクロマチンと再結合します。
特異性
この抗体は、HP1γタンパク質、分子量約25 kDaを認識します。
他の動物種との反応性は確認されていません。
免疫原
ヒトHP1γタンパク質の17~173残基に対応するGST融合タンパク質。 クローン42s2。
アプリケーション
ChIP、IHC、WBにおいて検証済みの抗HP1γ抗体、クローン42s2(マウスモノクローナル抗体)を使用して、HP1γ(別名:ヘテロクロマチン・タンパク質1ホモログγ)を検出できます。
免疫組織染色:
この抗体は、乳房組織でHP1γ陽性細胞を検出したことが独立した研究室により報告されています。
免疫沈降/クロマチン免疫沈降:
この抗体は、核抽出物およびホルマリン架橋クロマチンからHP1γを免疫沈降したことが独立した研究室により報告されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティクス・核内機能分子
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
品質
酸抽出したHeLa細胞ライセート(カタログ番号13-112)のウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.01~0.1 µg/mLで使用、酸抽出したHeLa細胞ライセート(カタログ番号13-112)中のHP1γタンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
25 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.175 M塩化ナトリウムと0.07%アジ化ナトリウムおよび30%グリセロールを含有する0.014 Mリン酸緩衝液(pH 7.6)に溶解。-20ºCの液体です。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。 製品の回復を最大化させるため、キャップを外す前のバイアルを遠心分離してください。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物、HEK 293核抽出物。
その他情報
ライセンス契約の制約条件により、本製品は再販売を目的とする購入はできません。
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-690:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A NF-?B-dependent dual promoter-enhancer initiates the lipopolysaccharide-mediated transcriptional activation of the chicken lysozyme in macrophages.
Witham, J; Ouboussad, L; Lefevre, PF
Testing null
Epigenetic modulation of gene expression from quiescent herpes simplex virus genomes.
Michael W Ferenczy,Neal A DeLuca
Journal of virology null
Rosa M Marion et al.
Cell stem cell, 4(2), 141-154 (2009-02-10)
Telomere shortening is associated with organismal aging. iPS cells have been recently derived from old patients; however, it is not known whether telomere chromatin acquires the same characteristics as in ES cells. We show here that telomeres are elongated in
Eva Bártová et al.
Differentiation; research in biological diversity, 76(1), 24-32 (2007-06-19)
Human embryonic stem cells (hES) are unique in their pluripotency and capacity for self-renewal. Therefore, we have studied the differences in the level of chromatin condensation in pluripotent and all-trans retinoic acid-differentiated hES cells. Nuclear patterns of the Oct4 (6p21.33)
Jonathan A Ewald et al.
The Prostate, 73(4), 337-345 (2012-08-23)
The treatment of non-localized prostate cancer involves androgen deprivation (AD) therapy which results in tumor regression. Apoptosis has been implicated in the tumor response to AD, but constitutes a small fraction of the total tumor at any time. Cellular senescence