Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
HPA001497
Sigma-Aldrich
抗AMBP抗体 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗α-1マイクロ糖タンパク質, 抗AMBPタンパク質前駆体抗体, 抗タンパク質HC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
2
テクニック:
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
VLPQEEEGSGGGQLVTEVTKKEDSCQLGYSAGPCMGMTSRYFYNGTSMACETFQYGGCMGNGNNFVTEKECLQTCRTVAACNLPIVRGPCRAFIQLWAFDAVKGKCVLFPYGGCQGNGNKFYSEKECRE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AMBP(259)
免疫原
AMBP前駆体タンパク質のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesが提供するすべてのPrestige抗体は、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトにより開発および検証されているので、本業界で最も広範な特性評価により支援されています。
Human Protein Atlasプロジェクトは、次の3つのAtlasに細分することができます。 組織Atlas、がんAtlas、およびヒト細胞Atlas。Tissue and Cancer Atlas(組織とがんAtlas)プロジェクトをサポートするために生成された抗体は、何百もの正常組織と疾患組織に対して免疫組織染色検査が行われています。また、Human Cell Atlas(ヒト細胞Atlas)プロジェクトの最近の取り組みを通じ、多くは、組織レベルだけでなく現在では細胞内レベルでもヒトプロテオームをマッピングする免疫蛍光により特徴が明らかにされています。これらの画像とこの膨大なデータセットのコレクションは、Image Galleryリンクをクリックすることにより、Human Protein Atlas(HPA)サイトでご覧になれます。また、Prestige抗体®に関するプロトコルおよびその他の有用な情報も提供しています。
生物化学的/生理学的作用
AMBP(α-1-ミクログロブリン/ビクニン前駆体)遺伝子は、タンパク質分解により、2つの機能性タンパク質であるα-1-ミクログロブリン(AIM)とビクニンに切断される前駆体をコードします。この遺伝子は染色体9q32~33領域に局在しており、肝臓で特異的に発現します。AIMとビクニンは、それらが共合成されることを除いて、互いに関係がない血漿タンパク質です。A1Mは、疎水性リガンド結合タンパク質のリポカリンスーパーファミリーに属する27 kDaの糖タンパク質です。それは、遊離分子として、およびいずれかのIgA重鎖との複合体としての両方で存在する場合があり、炎症プロセスの調節において機能します。ビクニンは、Kunitz(クニッツ)型プロテアーゼ阻害剤のスーパーファミリーに属する尿トリプシン阻害剤です。これは、インターα阻害剤ファミリーのH1、H2、およびH3重鎖と複合体を形成し、いくつかの生理学的および病理学的プロセスにおいて機能します。
特徴および利点
Prestige抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。Prestige抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。Prestige対照抗原は、対応するすべてのPrestige抗体でご利用でき、リンク先で閲覧できます。
Prestige抗体はすべて、以下の方法で試験が行われます。
  • 44の正常ヒト組織と最も一般的な癌タイプの20の組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84511
物理的形状
PBS溶液 (pH 7.2, 40%グリセロ-ルおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001497-25UL:
HPA001497-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joris Penders et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 346(2), 107-118 (2004-07-17)
Urinary microproteins are becoming increasingly important in clinical diagnostics. They can contribute in the non-invasive early detection of renal abnormalities and the differentiation of various nephrological and urological pathologies. Alpha 1-microglobulin (A1M) is an immunomodulatory protein with a broad spectrum
P Rouet et al.
The Journal of biological chemistry, 267(29), 20765-20773 (1992-10-15)
alpha 1-Microglobulin (A1M) and bikunin are plasma proteins which are present both as free molecules and as complexes with either IgA heavy chains for A1M or the H1, H2, and H3 heavy chains of the inter-alpha-inhibitor family for bikunin. Mature