安全性情報
HGECKO2A
Sigma-Aldrich
Gecko2 Human Whole Genome CRISPR Pool, All-in-one Lenti Particles(Gecko2 ヒト全ゲノム CRISPR プール、オールインワンレンチ粒子)(Gecko2 ベクター)
別名:
Gecko2 CRISPR Pool, Gecko2 Lenti Particles, Human CRISPR Pool
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106609
NACRES:
NA.51
包装
pkg of 8x25 μL (vials)
品質水準
濃度
5x108  VP/ml (via p24 assay)
アプリケーション
CRISPR
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
ヒトGeCKO v2(オールインワンベクター)は、ブロード研究所のFeng Zhangのラボによって開発され、ヒトゲノムにおける遺伝子ノックアウト用の、100,000以上のユニークなgRNAで構成されています。バージョン2ベクターの場合、Cas9とピューロマイシン選択マーカーを持ったgRNAを共発現する、オールインワンのレンチCRISPRベクターを使用することで、バージョン1と比べてタイターが約10倍高いウイルスを生成できます。ヒトシングルベクターシステムGeCKOプールは、最小タイターが5X10^8 TU/mL(p24アッセイで測定)で、8 x 25 μLの小分けの状態で提供されます。GeCKOヒトライブラリーは、2つの半分のライブラリー(AおよびB)として提供されます。遺伝子あたり6つのsgRNA(各ライブラリーあたり3つのsgRNA)を含むAおよびBライブラリーの両方を、一緒にスクリーニングすることをお勧めします。両ライブラリーは、1000個の非ターゲットコントロールsgRNAを含みます。また「A」ライブラリーは、miRNAをターゲットにします(miRNAあたり4つのsgRNA)。
アプリケーション
機能ゲノミクス/スクリーニング/標的バリデーション
特徴および利点
  • ノックアウトしたタンパク質をコードする遺伝子の機能を調べるために、CRISPRヌクレアーゼを使用してくださいロボットや特別な装置を必要とせずに、ベンチトップで、全ヒトゲノム(16,000以上の遺伝子)を
  • 効率良くスクリーニングできます
  • 多数の内蔵型のエンリッチメントおよびデプレッションコントロールが、プールされたスクリーニング実験を高い信頼度で測定します
  • レンチウイルスのCRISPRは、哺乳類のコドンに最適化されたCas9ヌクレアーゼと、遺伝子ノックアウトを促進するシングルガイドRNA(sgRNA)の共発現により、幅広い哺乳類細胞に使用できます。
  • Cas9がヒト細胞(一次細胞においてなど)に導入されないアプリケーションにおいては、ヒトGeCKOバージョン2ライブラリー用の1ベクターシステムを使用してください。
  • 導入後のセレクションには、ピューロマイシンを使用してください。
調製ノート
1 mLあたりのPuro Kill CurveおよびCFU(コロニー形成単位)測定。ライブラリースケールのスクリーニングを実施する前に、2つの予備実験を行う必要があります。Sigma.com/pooledscreeningをご参照ください。
その他情報
本製品はR&Dのみに使用でき、医薬品用、家庭用、または他の用途には使用できません。毒性や安全な取り扱いに関する情報については、化学物質安全性データシートをご参照ください。生産されたレンチウイルス導入粒子は複製能力がありませんが、ラボでの扱いにおいては、リスクグループレベル2(RGL-2)微生物として処理することをお勧めします。ラボでの扱いおよび廃棄除去に関しては、公開されているすべてのRGL-2ガイドラインに従ってください。
法的情報
All-in-One is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
HGECKO2A-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HGECKO2A-1EA4061833813775