詳細
ヘモペキシン(HPX)は中枢神経系の細胞によって産生されます。ヘモペキシンは60 kDaの血清糖タンパク質です。
アプリケーション
ヒト血漿由来ヘモペキシンはS.aureus(黄色ブドウ球菌)表面コロニー形成アッセイで使用されています。ヘモペキシンは急性拒絶反応におけるバイオマーカーを定量するための混合リンパ球細胞の刺激にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヘモペキシンは、そのヘム捕捉活性によって酸化ストレスに対して大きな保護的役割を果たす急性期タンパク質です。ヘモペキシンは高い親和性でヘムに結合し、ヘム分子に結合した鉄のリサイクルおよびヘム誘発性細胞傷害の保護に対して非常に重要です。遊離ヘムは、ヘモグロビンのようなタンパク質から放出されるか失われた場合に、反応性酸素種の形成を促進することができます。ヘムは親油性で、脂質膜に内にインターキレートして、高毒性のヒドロキシルラジカルの形成に関与します。ヘモペキシンはLDLコレステロールのヘムが介在する酸化も防ぐことができます。
ヘモペキシンは、活性マクロファージによるIL-6およびTNF -α分泌の負の調節によって抗炎症薬としても働きます。
ヘモペキシンは、活性マクロファージによるIL-6およびTNF -α分泌の負の調節によって抗炎症薬としても働きます。
物理的形状
リン酸ナトリウム、NaCl、およびKClを含むpH 7.4の凍結乾燥粉末
免責事項
研究用途に限ります。輸出入を含む科学目的の使用を意図するとき、この製品はフランスで規制されています(公衆衛生法典L第1211-1条2)。購入者(すなわち最終使用者)は、フランス研究省から公衆衛生法典L第1245-5-1 II.の輸入許可を取得する必要があります。本製品を発注することで、あなたは適切な輸入許可を取得したことを確認します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H9291-VAR:
H9291-500UG-PW:
H9291-500UG:
H9291-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Francesca Vinchi et al.
Circulation, 127(12), 1317-1329 (2013-03-01)
Hemolytic diseases are characterized by enhanced intravascular hemolysis resulting in heme-catalyzed reactive oxygen species generation, which leads to endothelial dysfunction and oxidative damage. Hemopexin (Hx) is a plasma heme scavenger able to prevent endothelial damage and tissue congestion in a
Yu-Hong Shi et al.
Dong wu xue yan jiu = Zoological research, 33(5), 481-486 (2012-09-29)
The warm temperature acclimation related 65 kDa protein-2 (Wap65-2), a teleost plasma glycoprotein, plays an important role in immune regulation against bacterial infection. Here, for the first time we determined the full length cDNA sequence of the Japanese sea bass
Zhengyang Wang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1824(4), 692-700 (2012-02-14)
The pleural effusion proteome has been found containing information that directly reflects pathophysiological status and represents a potential diagnostic value for pulmonary diseases. However, the variability in protein composition between malignant and benign effusions is not well understood. Herein, we
Paolo Ascenzi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 428(2), 239-244 (2012-10-17)
Hemopexin (HPX) displays a pivotal role in heme scavenging and delivery to the liver. In turn, heme-Fe-hemopexin (HPX-heme-Fe) displays heme-based spectroscopic and reactivity properties. Here, kinetics and thermodynamics of cyanide binding to ferric and ferrous hexa-coordinate human plasma HPX-heme-Fe (HHPX-heme-Fe(III)
Tirthartha Chattopadhyay et al.
Biochemical and biophysical research communications, 420(4), 862-868 (2012-04-03)
Proteins containing hemopexin fold domain are suggested to have diverse functions in various living organisms. In order to investigate the structure and function of this type of protein in rice plant (Oryza sativa), the gene encoding a hemopexin fold protein