Merck
H9166
Sigma-Aldrich
血管内皮増殖因子165 ヒト
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
Endothelial Growth Factor, Vascular Growth Factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
血管内皮増殖因子165 ヒト, VEGF165, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤5 ng/mL EC50
品質
endotoxin tested
分子量
dimer 45 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
メーカー/製品名
HumanZyme
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
詳細
血管内皮増殖因子121(VEGF121)は、PDGF(血小板由来増殖因子)/ VEGF成長因子ファミリーに属します。VEGFA遺伝子は、ヒト染色体6p21.1にマッピングされます。コードされたタンパク質は、互いに逆平行な2つの単量体で構成される二量体糖タンパク質です。哺乳類では5種類のVEGFリガンドが特定され、これらは異なるスプライス変異として存在します。血管内皮増殖因子165(VEGF165)はPDGF(血小板由来増殖因子)/ VEGF増殖因子ファミリーに属し、VEGFは多くの細胞種により分泌されます。HumanKine VEGF165は、見かけの分子量が45 kDaのグリコシル化ホモ二量体としてヒトHEK 293細胞で発現されます。ヒトHEK 293細胞での生産は、確実なグリコシル化をもたらします。グリコシル化は、細胞増殖培地および他の用途での安定性の要因となります。
生物化学的/生理学的作用
VEGF(血管内皮増殖因子)は、内皮細胞の増殖、移動および形成を刺激する強力な血管新生因子およびマイトジェンとして作用します。VEGFは血管の透過化を刺激し、神経系の一部の腫瘍に存在します。VEGFAは、ヘパラン硫酸プロテオグリカンやニューロピリンなどのVEGFR補受容体と相互作用することが知られています。VEGFA遺伝子の変異は、障害のある血管発生をもたらします。VEGFは、低酸素症、がん遺伝子変異および(インターロイキン)IL-1、IL-8、TNF-α(腫瘍壊死因子α)などのサイトカインより誘発されます。
物理的形状
0.2 μmのフィルターでろ過した1X PBSから凍結乾燥
アナリシスノート
特異的活性は、HUVEC細胞(ヒト臍帯静脈内皮細胞)の増殖の用量依存的な刺激作用によって確認されています。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transcriptome-wide Landscape of Pre-mRNA
Alternative Splicing Associated with Metastatic Colonization
Lu ZX, et al.
Molecular Cancer Research (2014)
Chunming Li et al.
Molecular and cellular biochemistry, 346(1-2), 173-178 (2010-09-30)
Cell adhesion is an important process during morphogenesis, differentiation, and homeostasis in cell biology. The role of vascular endothelial growth factor (VEGF) in cell adhesion of keratinocytes is unclear. In our study, a human keratinocyte cell line, HaCaT cells, which
Genetic variants on chromosome 6p21.1 and 6p22.3
are associated with type 2 diabetes risk: a case?control
study in Han Chinese
Lu F, et al.
Journal of Human Genetics, 57.5 (2012)
Predominant role of endothelial nitric oxide synthase in vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis and vascular permeability
Fukumura D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98.5, 2604-2609 (2001)
VEGF receptor signalling ? in control of vascular function
Olsson AK, et al.
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 7.5 (2006)