分子量
antigen ~43 kDa
交差性
human, mouse
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured 293T cells expressing recombinant human HDAC8
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC8
western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of human colon adenocarcinoma SW620 cells and a chemiluminescent detection reagent
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC8(55869)
mouse ... Hdac8(70315)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H8038-BULK:
H8038-200UL:
H8038-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)