Merck
H7890
Sigma-Aldrich
L-ホモセリンラクトン 塩酸塩
suitable for ligand binding assays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
137.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
L-ホモセリンラクトン 塩酸塩,
フォーム
powder
テクニック
ligand binding assay: suitable
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
詳細
アシル-HSLと呼ばれるL-ホモセリンラクトン(HSL)は、ホモセリンラクトン環と脂肪族アシル側鎖で構成されています。担体とアシル-ホモセリンラクトンシンターゼが入手可能になったため、細菌中のアシル-HSLレベルが決定されます。
アプリケーション
L-ホモセリンラクトン塩酸塩は、動脈の平滑筋収縮阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
L-ホモセリンラクトン阻害は毒性因子を減少させ、炎症および組織障害を停止させます。Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)では、有毒性因子の産生およびバイオフィルム形成を調節します。Agrobacterium tumefaciens(アグロバクテリウムツメファシエンス)では接合伝達に不可欠です。
アシル化されたL-ホモセリンラクトンは、細菌のクオラムセンシングシグナル伝達機構の研究に使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7890-VAR:
H7890-5G:
H7890-1G:
H7890-BULK:
H7890-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Defining the structure and function of acyl-homoserine lactone autoinducers
Churchill MEA, et al.
Methods in Molecular Biology, 692(23), 159-171 (2011)
Long-chain acyl-homoserine lactone quorum-sensing regulation of Rhodobacter capsulatus gene transfer agent production
Schaefer AL, et al.
Journal of Bacteriology, 184(23), 6515-6521 (2002)
The Pseudomonas aeruginosa quorum-sensing signal molecule, N-(3-oxododecanoyl)-l-homoserine lactone, inhibits porcine arterial smooth muscle contraction
Lawrence RN, et al.
British Journal of Pharmacology, 128(4), 845-848 (1999)
Adam Schikora et al.
Plant physiology, 157(3), 1407-1418 (2011-09-24)
Pathogenic and symbiotic bacteria rely on quorum sensing to coordinate the collective behavior during the interactions with their eukaryotic hosts. Many Gram-negative bacteria use N-acyl-homoserine lactones (AHLs) as signals in such communication. Here we show that plants have evolved means
Inhibiting N-acyl-homoserine lactone synthesis and quenching Pseudomonas quinolone quorum sensing to attenuate virulence
Chan KG, et al.
Frontiers in Microbiology, 6, 1173-1173 (2015)