Merck
459224
Sigma-Aldrich
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
別名:
L-ホモセリンラクトン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
137.56
Beilstein:
3562187
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −27.8°, c = 1 in H2O
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
InChI Key
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride can be used:
  • As a precursor for the preparation of amino-keto-alcohols and β-amino acids.
  • To prepare N-acylhomoserine lactone (AHL) analogs by reacting with substituted 2-chloro-N-phenylacetamide and different halides.
  • As a starting material for the synthesis of L-discadenine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
459224-50MG:
459224-250MG:
459224-1G:
459224-VAR:
459224-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction of (S)-homoserine lactone with Grignard reagents: synthesis of amino-keto-alcohols and β-amino acid derivatives
Gundogdu O, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 28(9), 1163-1168 (2017)
Design, synthesis and antibacterial evaluation of novel AHL analogues
Ren J, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(14), 4154-4156 (2013)
Natural products from social amoebae
Barnett R and Stallforth P
Chemistry?A European Journal , 24(17), 4202-4214 (2018)
L R Brunham et al.
The pharmacogenomics journal, 14(6), 555-563 (2014-05-28)
Differences in the frequency of pharmacogenomic variants may influence inter-population variability in drug efficacy and risk of adverse drug reactions (ADRs). We investigated the diversity of ∼ 4500 genetic variants in key drug-biotransformation and -response genes among three South East
Eoin P O'Grady et al.
PloS one, 7(5), e37611-e37611 (2012-05-25)
Burkholderia cenocepacia causes chronic and life-threatening respiratory infections in immunocompromized people. The B. cenocepacia N-acyl-homoserine lactone (AHL)-dependent quorum sensing system relies on the production of AHLs by the synthases CepI and CciI while CepR, CciR and CepR2 control expression of