product name
L-ヒスチジノール 二塩酸塩, ≥98 (TLC)
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
色
white to off-white
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].N[C@H](CO)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1
InChI Key
FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 尿中代謝物分析の試薬として
- 細胞が1 mg/mLのヒスチジノールで選択されたDT40ノックアウト細胞を作製するために
- HepG2細胞でのアミノ酸欠乏を誘発するために
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H6647-1G:
H6647-BULK:
H6647-250MG:
H6647-10MG:
H6647-500MG:
H6647-100MG:
H6647-VAR:
H6647-5G:
試験成績書(COA)