Merck
H5916
Sigma-Aldrich
Human Growth Hormone
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
別名:
HGH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
製品名
ヒト成長ホルモン ヒト, HGH, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤0.5 ng/mL EC50
分子量
monomer 22 kDa (non-glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/mg
保管温度
−20°C
詳細
ヒト成長ホルモン(HGH)はソマトトロピンとも呼ばれ、アミノ酸の長い単鎖からなるペプチドホルモンです。人体の下垂体前葉の成長ホルモン細胞によって自然に分泌されます。
アプリケーション
ヒト成長ホルモンは、魚の細胞株における免疫応答に対する影響を研究するために、培地のサプリメントとして使用されてきました。ヒト胚性幹細胞(hESC)/ヒト人工多能性幹細胞(hiPSC)由来肝芽細胞の分化のための胆道分化培地(BDM)のサプリメントとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ヒト成長ホルモン(HGH)は、人間の正常な成長と発達に必要です。HGHは、インスリン様成長因子Iの発現を刺激することによってさまざまな生理学的機能を変化させ、カルシウム保持力と骨密度を増加させます。HGHは筋肉量を増加させ、脂肪分解を促進し、肝臓によるグルコースの取り込みを減少させます。HGHの調節に異常が生じると、HGHの過剰分泌による巨人症や先端巨大症などのさまざまな成長障害が引き起こされます。逆にHGH欠乏症になると、小児では成長障害が生じ、成人ではGH欠乏症症候群が生じます。
物理的形状
0.2 μmのフィルターでろ過した1倍PBS溶液から凍結乾燥。
調製ノート
HumanKineヒト成長ホルモン(HGH)は、ヒトHEK293細胞に発現する非グリコシル化単量体で、見かけ上の分子量は22 kDaです。
アナリシスノート
その活性は、ラットリンパ腫系統Nb2-11細胞(プロラクチンの指標となる細胞株)の増殖の用量依存的な刺激作用によって確認されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H5916-10UG:
H5916-BULK:
H5916-10UG-PW:
H5916-VAR:
H5916-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Wen-Jen Chung et al.
Protein expression and purification, 110, 79-88 (2015-02-24)
Growth hormone (GH) performs important roles in regulating somatic growth, reproduction, osmoregulation, metabolism and immunity in teleosts, and thus, it has attracted substantial attention in the field of aquaculture application. Herein, giant grouper GH (ggGH) cDNA was cloned into the
Maximilian Bielohuby et al.
Disease models & mechanisms, 7(11), 1263-1273 (2014-09-23)
The development of new growth hormone (GH) agonists and growth hormone antagonists (GHAs) requires animal models for pre-clinical testing. Ideally, the effects of treatment are monitored using the same pharmacodynamic marker that is later used in clinical practice. However, intact
Noushin Dianat et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(2), 700-714 (2014-04-10)
Cholangiocytes are biliary epithelial cells, which, like hepatocytes, originate from hepatoblasts during embryonic development. In this study we investigated the potential of human embryonic stem cells (hESCs) to differentiate into cholangiocytes and we report a new approach, which drives differentiation
プロトコル
HPLC Analysis of Human Growth Hormone (hGH) on Discovery® BIO PolyMA-WAX
Chromatograms
application for HPLC