安全性情報
L4021
Sigma-Aldrich
プロラクチン ヒト
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
別名:
hPRL, LTH, PRL, 乳腺刺激ホルモン, 黄体刺激ホルモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
由来生物
Escherichia coli
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
200 amino acid residue methionyl form of mature, recombinant human prolactin (amino acid residues 29-227).
製品種目
BioReagent
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.030-0.300 ng/mL EC50
分子量
predicted mol wt ~24 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
溶解性
water: 0.5000 mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PRL(5617)
アプリケーション
プロラクチンによる細胞シグナリングの調節や遺伝子発現の調節を細胞培養系で検討する場合に使用します。
生物化学的/生理学的作用
プロラクチンは神経内分泌ホルモンです。プロラクチン受容体は膜貫通型の糖タンパク質で、サイトカイン・造血因子レセプタ-ファミリ-に属します。この受容体は、B細胞・T細胞・マクロファ-ジ・単球・好中球を含めた多くの細胞・組織に発現しています。プロラクチンのシグナル伝達にはJAK/STATファミリ-およびsrcキナ-ゼファミリ-が関与します。乳汁分泌を誘発し、性腺刺激ホルモンの分泌を阻害します。ド-パミンにより放出が阻害されます。
神経内分泌ホルモンで、サイトカイン・造血因子レセプタ-ファミリ-に属します。乳汁分泌を誘発し、性腺刺激ホルモンの分泌を阻害します。ド-パミンにより放出が阻害されます。
その他情報
自然界の物質にはみられないN末端メチオニンを含みます。
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMリン酸、50 mM塩化ナトリウム、pH 8.0溶液)
再構成
100 μg/ mL以上の原液を調製するためには、1 mg/mLのウシ血清アルブミンを含む無菌の4 mM塩酸塩をバイアルに添加することが推奨されます。
アナリシスノート
ラットリンパ腫細胞Nb2-11を用いた細胞増殖アッセイにより生物活性を評価しています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
L4021-50UG:
L4021-50UG-PW:
L4021-VAR:
L4021-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
G Bellone et al.
Journal of cellular physiology, 163(2), 221-231 (1995-05-01)
The pituitary hormone prolactin (Prl) is known to act as a local regulator of immune cell function, and Prl-binding receptors (Prl-R) have been described to share distinctive features with the members of the newly described cytokine/hemopoietin receptor superfamily. Here we
Extrapituitary prolactin: distribution, regulation, functions, and clinical aspects.
N Ben-Jonathan et al.
Endocrine reviews, 17(6), 639-669 (1996-12-01)
Khalid Bajou et al.
Nature medicine, 20(7), 741-747 (2014-06-16)
The N-terminal fragment of prolactin (16K PRL) inhibits tumor growth by impairing angiogenesis, but the underlying mechanisms are unknown. Here, we found that 16K PRL binds the fibrinolytic inhibitor plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), which is known to contextually promote tumor
Etienne Delgrange et al.
European journal of endocrinology, 170(1), 31-38 (2013-10-04)
To characterise distinctive clinical features of giant prolactinomas in women. A multicentre, retrospective case series and literature review. We collected data from 15 female patients with a pituitary tumour larger than 4 cm and prolactin levels above 1000 μg/l and
Akie Nakamura et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(10), E1682-E1691 (2013-08-24)
Congenital central hypothyroidism (C-CH) is a rare disease. We investigated the molecular basis of unexplained C-CH in 4 Japanese boys. C-CH was diagnosed by low free T4 and/or T3 and low basal TSH concentrations. We used whole-exome sequencing of one