リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
purified, soluble
フォーム
liquid
比活性
12-110 units/mg protein
分子量
54783.3 g/mol
濃度
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CYP2C19(1557)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
単位の定義
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
その他情報
Visit our drug metabolism resources: www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-explorer/cell-signaling-enzymes/xenobiotics.html
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
H5292-BULK:
H5292-1000PMO-PW:
H5292-1000PMO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)