安全性情報
H4542
Sigma-Aldrich
シトクロムP450、精製済み、やや溶けやすい
recombinant, expressed in E. coli
別名:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C9 I359L, CYP2C9 Il359Leu
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
詳細
purified, soluble
フォーム
liquid
比活性
3-56 units/mg protein
分子量
54423.1 g/mol
濃度
3.5-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CYP2C9(1559)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
単位の定義
One unit will convert 1.0 nanomole of diclofenac (2-(2,6-dichloranilino) phenylacetic acid) 4`-hydroxylated product per minute at pH 7.4 at 37 °C.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
H4542-BULK:
H4542-1000PMO-PW:
H4542-1000PMO:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)