おすすめの製品
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
H2O: 62 mg/mL
ethanol: soluble
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
オーガナイザー
Abbott
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]12CCC(=O)[C@]3([H])Oc4c(OC)ccc5C[C@H]1N(C)CC[C@@]23c45
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-,12+,17-,18-;1-,2-/m01/s1
InChI Key
OJHZNMVJJKMFGX-BWCYBWMMSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4516-10MG:
H4516-VAR:
H4516-BULK:
H4516-250MG:
H4516-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)