分子量
antigen ~105 kDa
化学種の反応性
mouse, human, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1.0-1.5 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
indirect immunofluorescence: 1:50 using rat NRK cells
western blot: 1:1,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- indirect immunofluorescene
- immunoblotting
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H2662-200UL:
H2662-VAR:
H2662-BULK:
IXO11361:
試験成績書(COA)