抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HDAC7-97, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~105 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using recombinant protein from embryonal kidney 293T cells over-expressing human HDAC7
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
詳細
アプリケーション
- chromatin immunoprecipitation
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- ELISA
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- indirect ELISA
- microarray
- western blot at a concentration of 0.25-0.5μg/mL using cell extracts of human embryonal kidney 293T cells expressing recombinant human HDAC7
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
H6663-BULK:
H6663-200UL:
H6663-VAR:
試験成績書(COA)