Merck
H2517
Sigma-Aldrich
Hyodeoxycholic acid methyl ester
≥98%
別名:
3α,6α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H42O4
CAS番号:
分子量:
406.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98%
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)OC
InChI
1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
InChI Key
BWDRDVHYVJQWBO-QWXHOCAMSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2517-BULK:
H2517-VAR:
H2517-1G:
H2517-25G:
H2517-5G:
試験成績書(COA)