安全性情報
H0536
Sigma-Aldrich
肝細胞増殖因子レセプター(c-Met)/Fcキメラ ヒト
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
別名:
HGFレセプター(c-Met)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
有効性
0.1-5 ng/mL
分子量
calculated mol wt 129 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MET(4233)
生物化学的/生理学的作用
ヘテロ二量体型の膜貫通糖タンパク質であり、c-Metの結合能を有しています。このレセプタ-の活性化は、Ras経路の誘発と相関しています。
その他情報
c-Metの細胞外ドメインに、C末端6Xヒスチジンタグ付加ヒトIgG1Fc領域を融合させています。
物理的形状
凍結乾燥品 (PBS溶液, 5mg BSA含有, 0.2μmフィルタ-滅菌済み)。
アナリシスノート
生物活性は、ヒトHGFに対する結合能で測定しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
H0536-100UG-PW:
H0536-BULK:
H0536-100UG:
H0536-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Park et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 84(18), 6379-6383 (1987-09-01)
We isolated overlapping cDNA clones corresponding to the major MET protooncogene transcript. The cDNA nucleotide sequence contained an open reading frame of 1408 amino acids with features characteristic of the tyrosine kinase family of growth factor receptors. These features include