Merck
GERPN1236
抗-GST HRP結合体
Cytiva RPN1236, pack of 75 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品タイプ
primary antibodies
包装
pack of 75 μL
メーカー/製品名
Cytiva RPN1236
Colorless
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Anti-GST HRP結合体
アプリケーション
GSTはクローニングの発現マーカーとして一般に使用されていますが、 融合蛋白の精製と検出にも使用できます。GSTに高度の特異性を示す抗体が西洋ワサビペルオキシダーゼに結合され、ウェスタンブロット法向けに最適化されています(ECL検出試薬使用)。
GSTはクローニングの発現マーカーとして一般に使用されていますが、 融合蛋白の精製と検出にも使用できます。GSTに高度の特異性を示す抗体が西洋ワサビペルオキシダーゼに結合され、ウェスタンブロット法向けに最適化されています(ECL検出試薬使用)。
特徴および利点
  • ECL検出システムと組み合わせることによって速度、感度、安全性向上、簡便さなどの利点を最大限に生かすことができます。結果を高感度ハードコピーとして残すためECLとECL Plus試薬を使用してテストしたウェスターンブロッティングアプリケーション
  • 二次抗体が不要となりますから、GST検出がさらにシンプルになります。
  • 共役体が複数のGSTエピトープを認識しますから、機能 GSTに頼らずに融合蛋白を検出できます。大腸菌蛋白にクロス吸着されていますから、大腸菌バックグラウンドに邪魔されることなくGST融合蛋白を簡単かつ明確に識別できます。
  • 高い親和性で GST融合蛋白と結合します。
  • 比色検出にも適しています:ジアミノベンジジン(DAB)とテトラメチルベンジジン(TMB)を使用。
  • ECL 最適化プロトコル添付。
保管および安定性
4~30°Cで保存してください。
この製品は、有効期限の 90 日前に出荷される場合があることに注意してください。 バッチ固有の有効期限の詳細については、テクニカルサービスにお問い合わせください。
アナリシスノート
本製品の分析証明書を参照するにはwww.cytiva.comにアクセスしてください。
法的情報
GST Gene Fusion Vectors(GST(グルタチオン-S-トランスフェラーゼ)ジーン・フュージョン・ベクターズ)
米国特許 5,654,176 および同等の特許および他国の特許出願に基づく GST Gene Fusion Vectors の商業的利用ライセンスを必ずミリポア社(旧名称、ケミコンインターナショナル)より得てください。
ECL is a trademark of Cytiva
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asparagine endopeptidase cleaves α-synuclein and mediates pathologic activities in Parkinson's disease.
Zhang Z, et al.
Nature Structural and Molecular Biology, 24(8), 632-632 (2017)
Hannes Vanhaeren et al.
eLife, 9 (2020-03-27)
Protein ubiquitination is a very diverse post-translational modification leading to protein degradation or delocalization, or altering protein activity. In Arabidopsis thaliana, two E3 ligases, BIG BROTHER (BB) and DA2, activate the latent peptidases DA1, DAR1 and DAR2 by mono-ubiquitination at
Amra Saric et al.
Nature communications, 12(1), 4552-4552 (2021-07-29)
The ability of endolysosomal organelles to move within the cytoplasm is essential for the performance of their functions. Long-range movement involves coupling of the endolysosomes to motor proteins that carry them along microtubule tracks. This movement is influenced by interactions
Zhentao Zhang et al.
Nature communications, 8, 14740-14740 (2017-03-28)
δ-secretase, also known as asparagine endopeptidase (AEP) or legumain, is a lysosomal cysteine protease that cleaves both amyloid precursor protein (APP) and tau, mediating the amyloid-β and tau pathology in Alzheimer's disease (AD). Here we report the therapeutic effect of
資料
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins