Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
G7781
Sigma-Aldrich
抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ (GST) ウサギ宿主抗体
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
別名:
抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ, 抗GST抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウサギで産生された抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)抗体は、Schistosoma japonicum由来のグルタチオン-S-トランスフェラーゼの非変性型および変性還元型の両方に特異的です。可溶性GSTは、ヒトの8つの遺伝子、すなわち第6、1、22、11、14、4染色体、染色体不明、第10染色体上のα、μ、θ、π、ζ、σ、κ、ωにコードされています。
本抗体は、Schistosoma japonicum(日本住血吸虫)由来のグルタチオン-S-トランスフェラーゼの未変性型ならびに変性・還元型に特異的です。抗GSTは、GST融合タンパク質の発現を確認するために、様々な免疫アッセイに使用される場合があります。
免疫原
大腸菌で発現させた日本住血吸虫由来のリコンビナントGSTです。
アプリケーション
ウサギで産生された抗グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)抗体は、免疫ブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルタチオン-S-トランスフェラーゼ(GST)は、グルタチオン共役により求電子材の解毒を触媒します。この酵素には、酸化的ストレスおよび有毒外来化学物質からの保護作用があります。GST遺伝子の多型は、喘息および皮膚基底細胞癌の発症と関係します。
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 15mMアジ化ナトリウム含有)
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
G7781-BULK:
G7781-.2ML:
G7781-VAR:
G7781-.5ML:
G7781-25UL:
G7781-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Glutathione S-transferase polymorphisms and their biological consequences
Hayes JD and Strange RC
Pharmacology, 61(3), 154-166 (2000)
Dennis G Drescher et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 493, 323-343 (2008-10-08)
Surface plasmon resonance is an optical technique utilized for detecting molecular interactions. Binding of a mobile molecule (analyte) to a molecule immobilized on a thin metal film (ligand) changes the refractive index of the film. The angle of extinction of
Analysis of protein-ligand interactions by fluorescence polarization
Rossi AM and TaylorCW
Nature Protocols, 6(3), 365-365 (2011)
Laura Castaño-Miquel et al.
The Biochemical journal, 436(3), 581-590 (2011-03-19)
Protein modification by SUMO (small ubiquitin-related modifier) has emerged as an essential regulatory mechanism in eukaryotes. Even though the molecular mechanisms of SUMO conjugation/deconjugation are conserved, the number of SUMO machinery components and their degree of conservation are specific to
A novel simple extracellular leucine-rich repeat (eLRR) domain protein from rice (OsLRR1) enters the endosomal pathway and interacts with the hypersensitive-induced reaction protein 1 (OsHIR1).
Zhou L, et al.
Plant, Cell and Environment, 32(12), 1804-1820 (2009)