Merck
GE90100123
Cytiva (TM) Blue Sepharose High Performance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.53
包装
pack of 50 mL
メーカー/製品名
Cytiva 90100123
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)